Learn More
1-bromo-4-butoxybenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10140722
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Identifiants chimiques
CAS 39969-57-8
Formule moléculaire C10H13BrO
Poids moléculaire (g/mol) 229.117
Numéro MDL MFCD00037100
Clé InChI BOUVKHWPQNEXTO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 142395
Nom IUPAC 1-bromo-4-butoxybenzène
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-butoxybenzene
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire BrC6H4O(CH2)3CH3
Quantité 10 g
Synonyme p-bromophenyl butyl ether, benzene,1-bromo-4-butoxy, p-butoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-butoxy, 4-bromo-1-butoxybenzene, 4-butoxybromobenzene, 4-n-butoxyphenyl bromide, 1-butoxy-4-bromobenzene, 4-bromophenyl butyl ether
Poids de la formule 229.12
Pourcentage de pureté 97%