Learn More
1-bromo-3-chloropropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.80€ - 236.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-70-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6BrCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.435 |
Numéro MDL | MFCD00000998 |
Clé InChI | MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane |
CID PubChem | 8006 |
Nom IUPAC | 1-bromo-3-chloropropane |
SMILES | C(CCl)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11395.22 |
100 g |
22.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440223
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11395.30 |
250 g |
27.60€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11395.36 |
500 g |
41.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430223
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11395.0B |
1000 g |
62.30€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450223
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11395.0I |
5000 g |
236.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromo-3-chloropropane est utilisé dans la préparation active des ingrédients pharmaceutiques intermédiaires tels que le gemfibrozil et le reproterol. Il participe également à la préparation de maladies cardiovasculaires et de matériels analgésiques. Il est utilisé comme réactif de séparation de phase pour l’isolement de l’acide ribonucléique (ARN) en haute qualité. Il est considéré comme un remplacement du chloroforme dans les séparations d’acides nucléiques.
Solubilité
Miscible avec les alcools, le chloroforme et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les amines, les nitrides, les composés azo/diazo, les métaux alcalins et les époxydes.
Identifiants chimiques
109-70-6 | |
157.435 | |
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N | |
8006 | |
C(CCl)CBr |
C3H6BrCl | |
MFCD00000998 | |
trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane | |
1-bromo-3-chloropropane |
Spécification
1-Bromo-3-chloropropane | |
-59°C | |
142°C to 145°C | |
C3H6BrCl | |
MFCD00000998 | |
605278 | |
Miscible with alcohols,chlorofom and ether. Immiscible with water. | |
C(CCl)CBr | |
157.435 | |
157.44 |
109-70-6 | |
1.598 | |
>140°C (284°F) | |
1.4855 | |
UN2688 | |
trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane | |
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-3-chloropropane | |
8006 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
P201-P202-P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P370+P378q-P501c
H227-H302-H331-H335-H341
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :1-BROMO-3-CHLOROPROPANE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-697-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TX4113000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only