Learn More
1-bromo-3-chloropropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450223
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-chloropropane est utilisé dans la préparation active des ingrédients pharmaceutiques intermédiaires tels que le gemfibrozil et le reproterol. Il participe également à la préparation de maladies cardiovasculaires et de matériels analgésiques. Il est utilisé comme réactif de séparation de phase pour l’isolement de l’acide ribonucléique (ARN) en haute qualité. Il est considéré comme un remplacement du chloroforme dans les séparations d’acides nucléiques.
Solubilité
Miscible avec les alcools, le chloroforme et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les amines, les nitrides, les composés azo/diazo, les métaux alcalins et les époxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-70-6
Formule moléculaire C3H6BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 157.435
Numéro MDL MFCD00000998
Clé InChI MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
CID PubChem 8006
Nom IUPAC 1-bromo-3-chloropropane
SMILES C(CCl)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-chloropropane
Point de fusion -59°C
Densité 1.598
Point d’ébullition 142°C to 145°C
Point d’éclair >140°C (284°F)
Indice de réfraction 1.4855
Quantité 5000 g
Numéro UN UN2688
Beilstein 605278
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,chlorofom and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 157.44
Pourcentage de pureté 99%