Learn More
1-Bromo-3,3-diméthylbutan-2-one,Tech., Thermo Scientific™
30.80€ - 163.80€
Identifiants chimiques
CAS 5469-26-1
Formule moléculaire C6H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 179.057
Numéro MDL MFCD00000206
Clé InChI SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
CID PubChem 21642
Nom IUPAC 1-bromo-3,3-diméthylbutan-2-one
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10041794
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CD08380EA
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10051794
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CD08380EB
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10742587
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CD08380FA
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
5469-26-1
179.057
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
21642
CC(C)(C)C(=O)CBr
C6H11BrO
MFCD00000206
1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
1-bromo-3,3-diméthylbutan-2-one
Spécification
1-Bromo-3, 3-dimethylbutan-2-one
80.0
1.3300g/mL
C6H11BrO
MFCD00000206
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3,3-diméthylbutan-2-one
21642
Tech.
5469-26-1
100.0
Flacon en verre ambré
(CH3)3CCOCH2Br
1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
CC(C)(C)C(=O)CBr
179.057
179.06
Technique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.