Learn More
1-Bromo-3,3-diméthylbutan-2-one,Tech., Thermo Scientific™
Code produit. 10742587
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 5469-26-1
Formule moléculaire C6H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 179.057
Numéro MDL MFCD00000206
Clé InChI SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
CID PubChem 21642
Nom IUPAC 1-bromo-3,3-diméthylbutan-2-one
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3, 3-dimethylbutan-2-one
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Formule linéaire (CH3)3CCOCH2Br
Quantité 100 g
Poids de la formule 179.06
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique