Learn More
1-bromo-2-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
91.30€ - 360.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16400-32-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H7Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.02 |
Numéro MDL | MFCD00236363 |
Clé InChI | VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2 |
CID PubChem | 85399 |
Nom IUPAC | 1-bromopent-2-yne |
SMILES | CCC#CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15470238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53433.06 |
5 g |
91.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15480238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53433.14 |
25 g |
360.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromo-2-pentyne acts as a reagent for organic and organometallic compounds. It is also employed in the preparation of stereochemically restricted lactone-type analogs of jasmonic acids, 5-oxa-7-epi-jasmonic acid and 5-oxa-jasmonic acid. Further, it is used to prepare of 4,7-decadienal, 4,7-tridecadienal, 5,8-tetradecadienal and 6,9-dodecadienal synthesis. In addition to this, it plays an important role for the synthesis of 5-ethyl-4-methylene-6-phenyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1-Bromo-2-pentyne agit comme réactif pour les composés organiques et organométalliques. Il est également utilisé dans la préparation d’analogues de type lactone stéréochimiquement restreint d’acides jasmoniques, d’acide 5-oxa-7-epi-jasmonique et d’acide 5-oxa-jasmonique. De plus, il est utilisé pour préparer la synthèse de 4,7-décadiénal, 4,7-tridécadiénal, 5,8-tétradécadiénal et 6,9-dodécadiénal. En outre, il joue un rôle important dans la synthèse de la 5-éthyl-4-méthylène-6-phényl-3a,4,7,7a-tétrahydroisobenzofurane-1,3-dione.
Solubilité
Miscible avec éther
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
16400-32-1 | |
147.02 | |
VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N | |
85399 | |
CCC#CCBr |
C5H7Br | |
MFCD00236363 | |
1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2 | |
1-bromopent-2-yne |
Spécification
1-Bromo-2-pentyne | |
1.438 | |
41°C (106°F) | |
CH3CH2C≡CCH2Br | |
MFCD00236363 | |
1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2 | |
VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromopent-2-yne | |
85399 | |
97% |
16400-32-1 | |
93°C to 94°C (113 mmHg) | |
C5H7Br | |
1.498 | |
UN1993 | |
Miscible with ether | |
CCC#CCBr | |
147.02 | |
147.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 240-451-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only