Learn More
1-bromo-2-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Bromo-2-pentyne acts as a reagent for organic and organometallic compounds. It is also employed in the preparation of stereochemically restricted lactone-type analogs of jasmonic acids, 5-oxa-7-epi-jasmonic acid and 5-oxa-jasmonic acid. Further, it is used to prepare of 4,7-decadienal, 4,7-tridecadienal, 5,8-tetradecadienal and 6,9-dodecadienal synthesis. In addition to this, it plays an important role for the synthesis of 5-ethyl-4-methylene-6-phenyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Bromo-2-pentyne agit comme réactif pour les composés organiques et organométalliques. Il est également utilisé dans la préparation d’analogues de type lactone stéréochimiquement restreint d’acides jasmoniques, d’acide 5-oxa-7-epi-jasmonique et d’acide 5-oxa-jasmonique. De plus, il est utilisé pour préparer la synthèse de 4,7-décadiénal, 4,7-tridécadiénal, 5,8-tétradécadiénal et 6,9-dodécadiénal. En outre, il joue un rôle important dans la synthèse de la 5-éthyl-4-méthylène-6-phényl-3a,4,7,7a-tétrahydroisobenzofurane-1,3-dione.
Solubilité
Miscible avec éther
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-pentyne |
Densité | 1.438 |
Point d’ébullition | 93°C to 94°C (113 mmHg) |
Point d’éclair | 41°C (106°F) |
Formule linéaire | CH3CH2C≡CCH2Br |
Indice de réfraction | 1.498 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1993 |
Informations sur la solubilité | Miscible with ether |
Poids de la formule | 147.01 |