Learn More
1-bromo-2-méthylpropane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
43.42€ - 363.81€
Identifiants chimiques
CAS | 78-77-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.02 |
Clé InChI | HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal |
CID PubChem | 6555 |
Nom IUPAC | 1-bromo-2-méthylpropane |
SMILES | CC(C)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10606404
|
Thermo Scientific Acros
168831000 |
100 mL | Flacon en verre |
43.42€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10062110
|
Thermo Scientific Acros
168835000 |
500 mL | Flacon en verre |
97.59€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11974491
|
Thermo Scientific Acros
168830025 |
2.5 L | Flacon en verre |
363.81€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
78-77-3 | |
137.02 | |
isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal | |
1-bromo-2-méthylpropane |
C4H9Br | |
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N | |
6555 | |
CC(C)CBr |
Spécification
1-Bromo-2-methylpropane | |
-119.0°C | |
1.2600g/mL | |
18°C | |
98% min. (GC) | |
(CH3)2CHCH2Br | |
01,126 | |
1.26 | |
Solubility in water: 0.51g/L (18°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
CC(C)CBr | |
137.02 | |
137.02 | |
Liquide |
78-77-3 | |
Incolore | |
90.0°C to 92.0°C | |
Authentique | |
C4H9Br | |
1.4346 to 1.4366 | |
15,518 | |
isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal | |
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2-méthylpropane | |
6555 | |
98+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau [ou se doucher].
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-141-2
- 1-Bromo-2-methylpropane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.