Learn More
1-bromo-2-méthylpropane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10062110
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-77-3
Formule moléculaire C4H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Clé InChI HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal
CID PubChem 6555
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthylpropane
SMILES CC(C)CBr
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-methylpropane
Point de fusion -119.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 90.0°C to 92.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2Br
Indice de réfraction 1.4346 to 1.4366
Quantité 500 mL
Beilstein 01,126
Merck Index 15,518
Gravité spécifique 1.26
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.51g/L (18°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 137.02
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-2-methylpropane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.