Learn More
1-bromo-2-butanone, 90 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
80.30€ - 874.00€
Identifiants chimiques
CAS | 816-40-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 151 |
Numéro MDL | MFCD00000207 |
Clé InChI | CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one |
CID PubChem | 13156 |
Nom IUPAC | 1-bromobutan2-one |
SMILES | CCC(=O)CBr |
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10119612
|
Thermo Scientific Acros
222450010 |
1 g | Flacon en verre |
80.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10495993
|
Thermo Scientific Acros
222450050 |
5 g | Flacon en verre |
264.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10781725
|
Thermo Scientific Acros
222450250 |
25 g | Flacon en verre |
874.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
816-40-0 | |
151 | |
CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N | |
13156 | |
CCC(=O)CBr |
C4H7BrO | |
MFCD00000207 | |
1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one | |
1-bromobutan2-one |
Especificaciones
1-Bromo-2-butanone | |
816-40-0 | |
100.0 | |
1.4790g/mL | |
68°C | |
88% min. (GC) | |
C2H5COCH2Br | |
MFCD00000207 | |
1.479 | |
CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromobutan2-one | |
151 | |
151 | |
Liquide |
Stabilized | |
88.0 | |
Incolore à jaune | |
105°C (150.0 mmHg) | |
Authentique | |
C4H7BrO | |
1.4650 to 1.469 | |
01,67 | |
1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one | |
CCC(=O)CBr | |
approx. 0.5% CaCO3 | |
13156 | |
90% |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-431-3
- 1-Bromo-2-butanone
Palabra de advertencia
- Attention
Clasificación
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.