Learn More
1-bromo-2-butanone, 90 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10495993
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 816-40-0
Formule moléculaire C4H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 151
Numéro MDL MFCD00000207
Clé InChI CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one
CID PubChem 13156
Nom IUPAC 1-bromobutan2-one
SMILES CCC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-butanone
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4790g/mL
Point d’ébullition 105°C (150.0 mmHg)
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5COCH2Br
Indice de réfraction 1.4650 to 1.469
Quantité 5 g
Beilstein 01,67
Gravité spécifique 1.479
Stabilisateur approx. 0.5% CaCO3
Poids de la formule 151
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-butanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.