Learn More
1-benzoylacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
52.56€ - 500.00€
Identifiants chimiques
CAS | 93-91-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.19 |
Numéro MDL | MFCD00008786 |
Clé InChI | CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton |
CID PubChem | 7166 |
Nom IUPAC | 1-phénylbutane-1,3-dione |
SMILES | CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10427670
|
Thermo Scientific Acros
105690500 |
50 g | Flacon en verre |
52.56€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10569620
|
Thermo Scientific Acros
105692500 |
250 g | Flacon en verre |
222.11€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984841
|
Thermo Scientific Acros
105690010 |
1 kg | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
93-91-4 | |
162.19 | |
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N | |
7166 | |
CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C10H10O2 | |
MFCD00008786 | |
benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton | |
1-phénylbutane-1,3-dione |
Spécification
1-Benzoylacetone | |
93-91-4 | |
100.0 | |
Jaune | |
Authentique | |
C10H10O2 | |
MFCD00008786 | |
1.09 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
162.19 | |
162.19 | |
Flocons cristallins ou poudre cristalline |
98% | |
97.5 | |
54°C to 58°C | |
1.0900g/mL | |
98% | |
C6H5COCH2COCH3 | |
07,68 | |
benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton | |
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N | |
1-phénylbutane-1,3-dione | |
7166 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-286-4
missing translation for 'rtecsNumber' : EK3540200
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only