Learn More
1-benzoylacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10427670
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93-91-4
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00008786
Clé InChI CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton
CID PubChem 7166
Nom IUPAC 1-phénylbutane-1,3-dione
SMILES CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Benzoylacetone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54°C to 58°C
Couleur Jaune
Densité 1.0900g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCH2COCH3
Quantité 50 g
Beilstein 07,68
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons cristallins ou poudre cristalline