Learn More
1-Aza-18-crown-6, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
93.26€ - 854.25€
Identifiants chimiques
CAS 33941-15-0
Formule moléculaire C12H25NO5
Poids moléculaire (g/mol) 263.334
Numéro MDL MFCD00075466
Clé InChI NBXKUSNBCPPKRA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 118578
Nom IUPAC 1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadécane
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCN1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15477947
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51065.MD
250 mg
93.26€
250mg
11309286
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51065.03
1 g
233.16€
1g
15467947
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51065.06
5 g
854.25€
5g
Description
Description
1-Aza-18-crown-6 is used as building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofunctionalized macrocycles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-Aza-18-couronne-6 est utilisée comme bloc de construction pour la synthèse d’éthers bis-couronne, d’éthers de lariat et d’autres macrocycles monofonctionnels. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
33941-15-0
263.334
NBXKUSNBCPPKRA-UHFFFAOYSA-N
1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadécane
C12H25NO5
MFCD00075466
118578
C1COCCOCCOCCOCCOCCN1
Spécification
1-Aza-18-crown-6
46°C to 49°C
MFCD00075466
Air Sensitive
Insoluble in water.
C1COCCOCCOCCOCCOCCN1
263.334
263.33
33941-15-0
C12H25NO5
1074079
1-aza-18-crown-6, 1-aza-18-crown6-ether, aza-18-crown-6, acmc-209tw0, 1-aza-18-crown 6-ether, 1-aza-18-crown nt, 1-aza-4,7,10,13,16-pentaoxacyclooctadecane
NBXKUSNBCPPKRA-UHFFFAOYSA-N
1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadécane
118578
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 251-751-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
Identifiant produit
  • 1-Aza-18-crown-6
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Aza-18-crown-6