Learn More
1-Aza-18-crown-6, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309286
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
1-Aza-18-crown-6 is used as building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofunctionalized macrocycles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-Aza-18-couronne-6 est utilisée comme bloc de construction pour la synthèse d’éthers bis-couronne, d’éthers de lariat et d’autres macrocycles monofonctionnels. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33941-15-0
Formule moléculaire C12H25NO5
Poids moléculaire (g/mol) 263.334
Numéro MDL MFCD00075466
Clé InChI NBXKUSNBCPPKRA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 118578
Nom IUPAC 1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadécane
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aza-18-crown-6
Point de fusion 46°C to 49°C
Quantité 1 g
Beilstein 1074079
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 1-aza-18-crown-6, 1-aza-18-crown6-ether, aza-18-crown-6, acmc-209tw0, 1-aza-18-crown 6-ether, 1-aza-18-crown nt, 1-aza-4,7,10,13,16-pentaoxacyclooctadecane
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 263.33
Pourcentage de pureté 95%