Learn More
1-adamaneméthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
40.00€ - 366.00€
Identifiants chimiques
CAS | 770-71-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H18O |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.26 |
Numéro MDL | MFCD00074751 |
Clé InChI | MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol |
CID PubChem | 64556 |
Nom IUPAC | 1-adamantylméthanol |
SMILES | C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10066053
|
Thermo Scientific Acros
180050025 |
2.5 g | Flacon en verre |
40.00€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10753181
|
Thermo Scientific Acros
180050100 |
10 g | Flacon en verre |
101.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10219363
|
Thermo Scientific Acros
180050500 |
50 g | Flacon en verre |
366.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
770-71-8 | |
166.26 | |
MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N | |
64556 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO |
C11H18O | |
MFCD00074751 | |
1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol | |
1-adamantylméthanol |
Spécification
1-Adamantanemethanol | |
770-71-8 | |
100.0 | |
Blanc | |
99% | |
MFCD00074751 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hexane and ethyl alcohol | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO | |
166.26 | |
166.26 | |
Poudre cristalline |
99% | |
98.5 | |
115.0°C to 118.0°C | |
Authentique | |
C11H18O | |
1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol | |
MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N | |
1-adamantylméthanol | |
64556 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-225-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- 1-Adamantanemethanol
RUO – Research Use Only