Learn More
1-adamaneméthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10219363
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 770-71-8
Formule moléculaire C11H18O
Poids moléculaire (g/mol) 166.26
Numéro MDL MFCD00074751
Clé InChI MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
CID PubChem 64556
Nom IUPAC 1-adamantylméthanol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanemethanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 115.0°C to 118.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hexane and ethyl alcohol
Poids de la formule 166.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1-Adamantanemethanol