Learn More
1,9-Diaminononane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
148.00€ - 583.00€
Identifiants chimiques
CAS | 646-24-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H22N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.289 |
Numéro MDL | MFCD00008251 |
Clé InChI | SXJVFQLYZSNZBT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,9-diaminononane, 1,9-nonanediamine, nonamethylenediamine, 1,9-diaminonane, nonan-1,9-diamin, 1.9-diaminononane, acmc-1atpv, 1,9-nonamethylenediamine |
CID PubChem | 69534 |
Nom IUPAC | nonane-1,9-diamine |
SMILES | C(CCCCN)CCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02043.06 |
5 g |
148.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02043.14 |
25 g |
583.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,9-Diaminononane is used as an organic intermediate. It is also used to detect spermine and spermidine by matrix-assisted laser desorption/ionization combined with time-of-flight mass spectrometry ( MALDI-TOF MS) in foods and for the identification of apoptosis-related proteins by nano-flow ultra-performance liquid chromatography tandem mass-spectrometry (UPLC-MS/MS) after treatment with spermine and spermidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1,9-Le diaminononane est utilisé comme intermédiaire organique. Il est également utilisé pour détecter la spermine et la spermidine par désorption/ionisation laser assistée par matrice associée à la spectrométrie de masse par temps de vol (MALDI-TOF MS) dans les aliments et pour l’identification de protéines liées à l’apoptose par chromatographie liquide ultra-performante en phase nano-débit par spectrométrie de masse en tandem (UPLC-MS/MS) après traitement avec la spermine et la spermidine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants et le dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
646-24-2 | |
158.289 | |
SXJVFQLYZSNZBT-UHFFFAOYSA-N | |
69534 | |
C(CCCCN)CCCCN |
C9H22N2 | |
MFCD00008251 | |
1,9-diaminononane, 1,9-nonanediamine, nonamethylenediamine, 1,9-diaminonane, nonan-1,9-diamin, 1.9-diaminononane, acmc-1atpv, 1,9-nonamethylenediamine | |
nonane-1,9-diamine |
Spécification
1,9-Diaminononane | |
36°C to 40°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00008251 | |
1737533 | |
1,9-diaminononane, 1,9-nonanediamine, nonamethylenediamine, 1,9-diaminonane, nonan-1,9-diamin, 1.9-diaminononane, acmc-1atpv, 1,9-nonamethylenediamine | |
SXJVFQLYZSNZBT-UHFFFAOYSA-N | |
nonane-1,9-diamine | |
69534 | |
98% |
646-24-2 | |
258°C to 259°C | |
C9H22N2 | |
UN3259 | |
Air Sensitive | |
Soluble in water. | |
C(CCCCN)CCCCN | |
158.289 | |
158.29 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :POLYAMINES, SOLIDES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-470-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only