Learn More
1,9-Diaminononane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391487
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1,9-Diaminononane is used as an organic intermediate. It is also used to detect spermine and spermidine by matrix-assisted laser desorption/ionization combined with time-of-flight mass spectrometry ( MALDI-TOF MS) in foods and for the identification of apoptosis-related proteins by nano-flow ultra-performance liquid chromatography tandem mass-spectrometry (UPLC-MS/MS) after treatment with spermine and spermidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,9-Le diaminononane est utilisé comme intermédiaire organique. Il est également utilisé pour détecter la spermine et la spermidine par désorption/ionisation laser assistée par matrice associée à la spectrométrie de masse par temps de vol (MALDI-TOF MS) dans les aliments et pour l’identification de protéines liées à l’apoptose par chromatographie liquide ultra-performante en phase nano-débit par spectrométrie de masse en tandem (UPLC-MS/MS) après traitement avec la spermine et la spermidine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-24-2
Formule moléculaire C9H22N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.289
Numéro MDL MFCD00008251
Clé InChI SXJVFQLYZSNZBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,9-diaminononane, 1,9-nonanediamine, nonamethylenediamine, 1,9-diaminonane, nonan-1,9-diamin, 1.9-diaminononane, acmc-1atpv, 1,9-nonamethylenediamine
CID PubChem 69534
Nom IUPAC nonane-1,9-diamine
SMILES C(CCCCN)CCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,9-Diaminononane
Point de fusion 36°C to 40°C
Point d’ébullition 258°C to 259°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 1737533
Poids de la formule 158.29
Pourcentage de pureté 98%