Learn More
1,8-diiodooctane, 97+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
67.20€ - 234.00€
Identifiants chimiques
CAS | 24772-63-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16I2 |
Numéro MDL | MFCD00001106 |
Clé InChI | KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 90605 |
Nom IUPAC | 1,8-diiodooctane |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10867.09 |
10 g |
67.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434210
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10867.14 |
25 g |
140.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404213
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10867.18 |
50 g |
234.00€
50g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
1,8-Diiodooctane is utilized to improve the power conversion efficiency of polymer solar cells. It is also employed as a processing additive to improve the morphology and the efficiency of bulk heterojunctions solar cells based on the regioregular poly(3-hexylthiophene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,8-Diiodooctane est utilisé pour améliorer l’efficacité de la conversion électrique des cellules solaires polymères. Il est également utilisé comme additif de traitement pour améliorer la morphologie et l’efficacité des cellules solaires d’hétérojonctions en vrac basées sur le poly(3-hexylthiophène) régiorogène.
Solubilité
Miscible au méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec l’eau et les bases fortes.
Identifiants chimiques
24772-63-2 | |
MFCD00001106 | |
90605 |
C8H16I2 | |
KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N | |
1,8-diiodooctane |
Spécification
1,8-Diiodooctane | |
24772-63-2 | |
167°C to 169°C (6 mmHg) | |
C8H16I2 | |
MFCD00001106 | |
Light sensitive | |
Miscible with methanol. | |
ICCCCCCCCI | |
366.03 | |
366.03 |
Stabilized with copper | |
1.84 | |
>110°C | |
1.5635 | |
1735437 | |
octane, 1,8-diiodo, octamethylene diiodide, pubchem3851, octane,1,8-diiodo, acmc-1 cljq, 1,8-bis iodanyl octane, 1,8-diiodooctane, stabilized with copper, stabilizedwithcopperchip, 1,8-diiodooctane, contains copper as stabilizer | |
KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N | |
1,8-diiodooctane | |
90605 | |
≥97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P362-P321-P332+P313-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
Specific treatment (see label).
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 246-456-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche