Learn More
1,8-diiodooctane, +97 %, stab. avec du cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404213
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
1,8-Diiodooctane is utilized to improve the power conversion efficiency of polymer solar cells. It is also employed as a processing additive to improve the morphology and the efficiency of bulk heterojunctions solar cells based on the regioregular poly(3-hexylthiophene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,8-diiodooctane est utilisé pour améliorer l’efficacité de la conversion électrique des cellules solaires polymères. Il est également utilisé comme additif de traitement pour améliorer la morphologie et l’efficacité des cellules solaires d’hétérojonctions en vrac basées sur le poly(3-hexylthiophène) régiorégulier.
Solubilité
Miscible avec du méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec l’eau et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24772-63-2
Formule moléculaire C8H16I2
Numéro MDL MFCD00001106
Clé InChI KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 90605
Nom IUPAC 1,8-diiodooctane
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Diiodooctane
Note relative au nom Stabilized with copper
Densité 1.84
Point d’ébullition 167°C to 169°C (6 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5635
Quantité 50 g
Beilstein 1735437
Sensibilité Light sensitive
Synonyme octane, 1,8-diiodo, octamethylene diiodide, pubchem3851, octane,1,8-diiodo, acmc-1cljq, 1,8-bis iodanyl octane, 1,8-diiodooctane, stabilized with copper, stabilizedwithcopperchip, 1,8-diiodooctane, contains copper as stabilizer
Informations sur la solubilité Miscible with methanol.
SMILES C(CCCCI)CCCI
Poids moléculaire (g/mol) 366.025
Poids de la formule 366.03
Pourcentage de pureté ≥97%