Learn More
1,8-dichloroanthraquinone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
44.10€ - 609.00€
Identifiants chimiques
CAS | 82-43-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H6Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 277.1 |
Numéro MDL | MFCD00001191 |
Clé InChI | VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,8-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon, 1,8-dichloro-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon czech, acmc-1bmbx, 9, 1,8-dichloro, anthraquinone,8-dichloro |
CID PubChem | 6708 |
Nom IUPAC | 1,8-dichloroanthracène-9,10-dione |
SMILES | C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23421.14 |
25 g |
44.10€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11405397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23421.22 |
100 g |
138.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11415397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23421.36 |
500 g |
609.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,8-Dichloroanthraquinone is a reagent in the preparation of anthraquinones, which has antitumor activities. It is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1,8-dichloroanthraquinone est un réactif utilisé dans la préparation des anthraquinones, qui présente une activité antitumorale. Elle est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’agent oxydant.
Identifiants chimiques
82-43-9 | |
277.1 | |
VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N | |
6708 | |
C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3Cl |
C14H6Cl2O2 | |
MFCD00001191 | |
1,8-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon, 1,8-dichloro-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon czech, acmc-1bmbx, 9, 1,8-dichloro, anthraquinone,8-dichloro | |
1,8-dichloroanthracène-9,10-dione |
Spécification
1,8-Dichloroanthraquinone | |
201°C to 203°C | |
MFCD00001191 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3Cl | |
277.1 | |
277.11 |
82-43-9 | |
C14H6Cl2O2 | |
1,8-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon, 1,8-dichloro-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon czech, acmc-1bmbx, 9, 1,8-dichloro, anthraquinone,8-dichloro | |
VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N | |
1,8-dichloroanthracène-9,10-dione | |
6708 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-420-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CB6496000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only