Learn More
1,8-dichloroanthraquinone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495387
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1,8-Dichloroanthraquinone is a reagent in the preparation of anthraquinones, which has antitumor activities. It is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,8-dichloroanthraquinone est un réactif utilisé dans la préparation des anthraquinones, qui présente une activité antitumorale. Elle est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82-43-9
Formule moléculaire C14H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 277.1
Numéro MDL MFCD00001191
Clé InChI VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon, 1,8-dichloro-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon czech, acmc-1bmbx, 9, 1,8-dichloro, anthraquinone,8-dichloro
CID PubChem 6708
Nom IUPAC 1,8-dichloroanthracène-9,10-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Dichloroanthraquinone
Point de fusion 201°C to 203°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 277.11
Pourcentage de pureté 96%