Learn More
1,8-Diaminooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.12€ - 91.86€
Identifiants chimiques
CAS | 373-44-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H22Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 217.18 |
Numéro MDL | MFCD00008248 |
Clé InChI | ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392 |
CID PubChem | 24250 |
ChEBI | CHEBI:73112 |
Nom IUPAC | octane-1,8-diamine |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11426736
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23885.14 |
25 g |
45.12€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11436736
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23885.22 |
100 g |
91.86€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,8-Diaminooctane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,8-diaminooctane est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 575 g/l.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, le dioxyde de carbone, l’air, l’eau / l’humidité.
Identifiants chimiques
373-44-4 | |
217.18 | |
ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N | |
24250 | |
octane-1,8-diamine |
C8H22Cl2N2 | |
MFCD00008248 | |
1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392 | |
CHEBI:73112 | |
[Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+] |
Spécification
1,8-Diaminooctane | |
50°C to 54°C | |
225°C to 226°C | |
Amine-like | |
MFCD00008248 | |
1735426 | |
1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392 | |
ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N | |
octane-1,8-diamine | |
24250 | |
144.26 |
373-44-4 | |
11.7 | |
106°C (223°F) | |
C8H22Cl2N2 | |
UN3259 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Soluble in water 575g/L. | |
[Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+] | |
217.18 | |
CHEBI:73112 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H317
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 206-764-3
missing translation for 'rtecsNumber' : RG8841500
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- 1,8-Diaminooctane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301-EN CAS D'INGESTION:.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Octamethylenediamine
RUO – Research Use Only