Learn More
1,8-Diaminooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11426736
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
1,8-Diaminooctane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,8-diaminooctane est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 575 g/l.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, le dioxyde de carbone, l’air, l’eau / l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 373-44-4
Formule moléculaire C8H22Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 217.18
Numéro MDL MFCD00008248
Clé InChI ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
CID PubChem 24250
ChEBI CHEBI:73112
Nom IUPAC octane-1,8-diamine
SMILES [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Diaminooctane
Point de fusion 50°C to 54°C
pH 11.7
Point d’ébullition 225°C to 226°C
Point d’éclair 106°C (223°F)
Odeur Amine-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 1735426
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water 575g/L.
Poids de la formule 144.26
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Diaminooctane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301-EN CAS D'INGESTION:.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Octamethylenediamine