Learn More
1-(6-Trifluorométhyl-2-pyridyl)-1,4-diazépane, 95 %, Thermo Scientific™
81.40€ - 228.00€
Identifiants chimiques
CAS 243666-15-1
Formule moléculaire C11H14F3N3
Poids moléculaire (g/mol) 245.249
Numéro MDL MFCD12756231
Clé InChI BMKFDQXBPCCAFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-trifluoromethyl pyrid-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl homopiperazine, 1-3-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine
CID PubChem 2778749
Nom IUPAC 1-[3-(trifluorométhyl) pyridine-2-yl]-1,4-diazépae
SMILES C1CNCCN(C1)C2=C(C=CC=N2)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15418595
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33689.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15416547
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33689.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
243666-15-1
245.249
BMKFDQXBPCCAFY-UHFFFAOYSA-N
2778749
C1CNCCN(C1)C2=C(C=CC=N2)C(F)(F)F
C11H14F3N3
MFCD12756231
1-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-trifluoromethyl pyrid-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl homopiperazine, 1-3-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine
1-[3-(trifluorométhyl) pyridine-2-yl]-1,4-diazépae
Spécification
1-(6-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1,4-diazepane
C11H14F3N3
MFCD12756231
1-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-trifluoromethyl pyrid-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl homopiperazine, 1-3-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine
C1CNCCN(C1)C2=C(C=CC=N2)C(F)(F)F
245.249
245.25
243666-15-1
1.521
UN3267
BMKFDQXBPCCAFY-UHFFFAOYSA-N
1-[3-(trifluorométhyl) pyridine-2-yl]-1,4-diazépae
2778749
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures