Learn More
1-(6-Trifluorométhyl-2-pyridyl)-1,4-diazépane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15416547
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 243666-15-1
Formule moléculaire C11H14F3N3
Poids moléculaire (g/mol) 245.249
Numéro MDL MFCD12756231
Clé InChI BMKFDQXBPCCAFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-trifluoromethyl pyrid-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl homopiperazine, 1-3-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine
CID PubChem 2778749
Nom IUPAC 1-[3-(trifluorométhyl) pyridine-2-yl]-1,4-diazépae
SMILES C1CNCCN(C1)C2=C(C=CC=N2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(6-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1,4-diazepane
Indice de réfraction 1.521
Quantité 1 g
Numéro UN UN3267
Poids de la formule 245.25
Pourcentage de pureté 95%