Learn More
1-(5-Fluoro-2-méthoxyphényl)éthanol,95 %, Thermo Scientific™
54.20€ - 449.00€
Identifiants chimiques
CAS 878572-08-8
Formule moléculaire C9H11FO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.18
Numéro MDL MFCD08062369
Clé InChI VLBOHPCLXJIASU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,5-fluoro-2-methoxy-a-methyl, 1-5-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol_x000d_
CID PubChem 44891074
Nom IUPAC 1-(5-fluoro-2-méthoxyphényl)éthanol
SMILES COC1=C(C=C(F)C=C1)C(C)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15424697
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32022.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15404697
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32022.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15414697
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32022.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
878572-08-8
170.18
VLBOHPCLXJIASU-UHFFFAOYNA-N
44891074
COC1=C(C=C(F)C=C1)C(C)O
C9H11FO2
MFCD08062369
1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,5-fluoro-2-methoxy-a-methyl, 1-5-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol_x000d_
1-(5-fluoro-2-méthoxyphényl)éthanol
Spécification
1-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanol
C9H11FO2
1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,5-fluoro-2-methoxy-a-methyl, 1-5-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol_x000d_
COC1=C(C=C(F)C=C1)C(C)O
170.18
170.18
878572-08-8
MFCD08062369
VLBOHPCLXJIASU-UHFFFAOYNA-N
1-(5-fluoro-2-méthoxyphényl)éthanol
44891074
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C