Learn More
1-(5-fluoro-2-hydroxyphényl)éthan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
33.90€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS 394-32-1
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Clé InChI KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
CID PubChem 95992
Nom IUPAC 1-(5-fluoro-2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10567644
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
BTB04130EA
10 g
33.90€
10g
10031134
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
BTB04130EE
50 g
138.00€
50g
10294684
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
BTB04130FA
100 g
173.00€
100g
Identifiants chimiques
394-32-1
154.14
5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
1-(5-fluoro-2-hydroxyphényl)éthanone
C8H7FO2
KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
95992
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
Spécification
1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
96.5
97%
FC6H3(OH)COCH3
KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
1-(5-fluoro-2-hydroxyphényl)éthanone
95992
97%
394-32-1
100.0
C8H7FO2
5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
154.14
154.14
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement