Learn More
1-(5-fluoro-2-hydroxyphényl)éthan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10294684
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 394-32-1
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Clé InChI KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
CID PubChem 95992
Nom IUPAC 1-(5-fluoro-2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire FC6H3(OH)COCH3
Quantité 100 g
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 97%