Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.72€ - 185.93€
Identifiants chimiques
CAS | 3001-72-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 124.19 |
Numéro MDL | MFCD00005554 |
Clé InChI | SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene |
CID PubChem | 76349 |
Nom IUPAC | 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine |
SMILES | C1CN2CCCN=C2C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11465483
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13437.06 |
5 g |
23.72€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11475483
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13437.14 |
25 g |
65.83€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485483
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13437.22 |
100 g |
185.93€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene is employed for dehydrohalogenation reactions and base-catalyzed rearrangements in organic synthesis. It is an amidine base used in organic synthesis. Further, it is used as a resin curing agent and polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ène est utilisé pour les réactions de déhydrohalogénation et les transpositions catalysées par les bases dans la synthèse organique. C’est une base amidine utilisée dans la synthèse organique. De plus, il est utilisé comme agent de durcissement de la résine et catalyseur en polyuréthane.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants et les chloroformates.
Identifiants chimiques
3001-72-7 | |
124.19 | |
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N | |
76349 | |
C1CN2CCCN=C2C1 |
C7H12N2 | |
MFCD00005554 | |
1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene | |
2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine |
Spécification
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene | |
95°C to 98°C (7 mmHg) | |
C7H12N2 | |
UN3267 | |
1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene | |
C1CN2CCCN=C2C1 | |
124.19 | |
124.19 |
3001-72-7 | |
94°C (201°F) | |
MFCD00005554 | |
2417 | |
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N | |
2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine | |
76349 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, ORGANIQUE, N.O.S.
RUO – Research Use Only