Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11475483
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene is employed for dehydrohalogenation reactions and base-catalyzed rearrangements in organic synthesis. It is an amidine base used in organic synthesis. Further, it is used as a resin curing agent and polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ène est utilisé pour les réactions de déhydrohalogénation et les transpositions catalysées par les bases dans la synthèse organique. C’est une base amidine utilisée dans la synthèse organique. De plus, il est utilisé comme agent de durcissement de la résine et catalyseur en polyuréthane.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3001-72-7
Formule moléculaire C7H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 124.19
Numéro MDL MFCD00005554
Clé InChI SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
CID PubChem 76349
Nom IUPAC 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine
SMILES C1CN2CCCN=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Densité 1.042
Point d’ébullition 95°C to 98°C (7 mmHg)
Point d’éclair 94°C (201°F)
Indice de réfraction 1.52
Quantité 25 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 2417
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 124.19
Pourcentage de pureté 98%