Learn More
1,5-Bis(méthylamino)-3-oxapentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
120.00€ - 480.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2620-27-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.21 |
Clé InChI | VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2724770 |
Nom IUPAC | N-méthyl-2-[2-(méthylamino)éthoxy]éthanamine |
SMILES | CNCCOCCNC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10786432
|
Thermo Scientific Acros
275860010 |
1 g | Flacon en verre |
120.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11935281
|
Thermo Scientific Acros
275860050 |
5 g | Flacon en verre |
480.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2620-27-1 | |
132.21 | |
2724770 | |
CNCCOCCNC |
C6H16N2O | |
VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthyl-2-[2-(méthylamino)éthoxy]éthanamine |
Spécification
1, 5-Bis(methylamino)-3-oxapentane | |
Jaune | |
76.0°C to 78.0°C (20.0 mmHg) | |
98% | |
CH3NHCH2CH2OCH2CH2NHCH3 | |
0.872 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform | |
CNCCOCCNC | |
132.21 | |
132.21 | |
Liquide |
2620-27-1 | |
0.8720g/mL | |
Authentique | |
C6H16N2O | |
1.4370 to 1.4390 | |
2,2'-oxybis n-methylethanamine, ethanamine,2,2'-oxybis n-methyl, ethanamine, 2,2'-oxybis n-methyl, 1,5-bis methylamino-3-oxapentane, methyl 2-2-methylamino ethoxy ethyl amine, bmaop, n-methyl-2-methylaminoethyloxy ethylamine, n-methyl-2-2-methylamino ethoxy ethanamine, n-methyl-n-2-2-methylamino ethoxy ethyl amine | |
VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthyl-2-[2-(méthylamino)éthoxy]éthanamine | |
2724770 | |
98% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.