Learn More
1,5-Bis(méthylamino)-3-oxapentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10786432
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2620-27-1
Formule moléculaire C6H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 132.21
Clé InChI VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2724770
Nom IUPAC N-méthyl-2-[2-(méthylamino)éthoxy]éthanamine
SMILES CNCCOCCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Couleur Jaune
Densité 0.8720g/mL
Point d’ébullition 76.0°C to 78.0°C (20.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3NHCH2CH2OCH2CH2NHCH3
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4390
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.872
Synonyme 2,2'-oxybis n-methylethanamine, ethanamine,2,2'-oxybis n-methyl, ethanamine, 2,2'-oxybis n-methyl, 1,5-bis methylamino-3-oxapentane, methyl 2-2-methylamino ethoxy ethyl amine, bmaop, n-methyl-2-methylaminoethyloxy ethylamine, n-methyl-2-2-methylamino ethoxy ethanamine, n-methyl-n-2-2-methylamino ethoxy ethyl amine
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Poids de la formule 132.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.