Learn More
Trihydrobromure de 1,5,9-Triazacyclotridécane, 98 %, Thermo Scientific™
47.92€ - 189.00€
Identifiants chimiques
CAS 74676-52-1
Formule moléculaire C10H26Br3N3
Poids moléculaire (g/mol) 428.051
Numéro MDL MFCD00013326
Clé InChI HRDCXXGINBVBMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5,9-triazacyclotridecane trihydrobromide, 1,5,9-triazacyclotridecane-hydrogen bromide 1/3
CID PubChem 24212082
Nom IUPAC 1,5,9-triazacyclotridécane;trihydrobromure
SMILES C1CCNCCCNCCCNC1.Br.Br.Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11478487
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18560.MC
100 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11488487
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18560.ME
500 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
74676-52-1
428.051
HRDCXXGINBVBMF-UHFFFAOYSA-N
24212082
C1CCNCCCNCCCNC1.Br.Br.Br
C10H26Br3N3
MFCD00013326
1,5,9-triazacyclotridecane trihydrobromide, 1,5,9-triazacyclotridecane-hydrogen bromide 1/3
1,5,9-triazacyclotridécane;trihydrobromure
Spécification
1,5,9-Triazacyclotridecane trihydrobromide
∼300°C (decomposition)
MFCD00013326
1,5,9-triazacyclotridecane trihydrobromide, 1,5,9-triazacyclotridecane-hydrogen bromide 1/3
C1CCNCCCNCCCNC1.Br.Br.Br
428.051
428.05
74676-52-1
C10H26Br3N3
Hygroscopic
HRDCXXGINBVBMF-UHFFFAOYSA-N
1,5,9-triazacyclotridécane;trihydrobromure
24212082
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante