Learn More
Trihydrobromure de 1,5,9-Triazacyclotridécane, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11478487
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74676-52-1
Formule moléculaire C10H26Br3N3
Poids moléculaire (g/mol) 428.051
Numéro MDL MFCD00013326
Clé InChI HRDCXXGINBVBMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5,9-triazacyclotridecane trihydrobromide, 1,5,9-triazacyclotridecane-hydrogen bromide 1/3
CID PubChem 24212082
Nom IUPAC 1,5,9-triazacyclotridécane;trihydrobromure
SMILES C1CCNCCCNCCCNC1.Br.Br.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5,9-Triazacyclotridecane trihydrobromide
Point de fusion ∼300°C (decomposition)
Quantité 100 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 428.05
Pourcentage de pureté 98%