Learn More
1-(4-Méthoxyphényl)éthanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
51.10€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3319-15-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.19 |
Numéro MDL | MFCD00016857,MFCD09863666,MFCD09863667 |
Clé InChI | IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 1-4-methoxyphenyl ethanol, 1-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, 4-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methyl carbinol, 1-p-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxy-.alpha.-methylbenzyl alcohol, 1-4-methoxyphenyl-ethanol, acmc-20apae, 4-methoxyphenyl ethanol, 1 p-methoxyphenyl ethanol |
CID PubChem | 101148 |
ChEBI | CHEBI:86566 |
Nom IUPAC | 1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-ol |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11318595
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12062.14 |
25 g |
51.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328595
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12062.22 |
100 g |
164.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol is used to study the steady-state and nanosecond, laser-flash photolysis. It is used to produce 4-(1-chloro-ethyl)-anisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-(4-méthoxyphényl)éthanol est utilisé pour étudier la photolyse éclair au laser à l’état d’équilibre et à la nanoseconde. Il est utilisé pour produire du 4-(1-chloro-éthyl)-anisole.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
3319-15-1 | |
152.19 | |
IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYNA-N | |
101148 | |
1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-ol |
C9H12O2 | |
MFCD00016857,MFCD09863666,MFCD09863667 | |
1-4-methoxyphenyl ethanol, 1-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, 4-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methyl carbinol, 1-p-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxy-.alpha.-methylbenzyl alcohol, 1-4-methoxyphenyl-ethanol, acmc-20apae, 4-methoxyphenyl ethanol, 1 p-methoxyphenyl ethanol | |
CHEBI:86566 | |
COC1=CC=C(C=C1)C(C)O |
Spécification
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol | |
1.079 | |
74°C (165°F) | |
1.533 | |
2043521 | |
Not miscible in water. | |
COC1=CC=C(C=C1)C(C)O | |
152.19 | |
CHEBI:86566 | |
95% |
3319-15-1 | |
94°C to 96°C (1 mmHg) | |
C9H12O2 | |
MFCD00016857,MFCD09863666,MFCD09863667 | |
1-4-methoxyphenyl ethanol, 1-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, 4-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methyl carbinol, 1-p-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxy-.alpha.-methylbenzyl alcohol, 1-4-methoxyphenyl-ethanol, acmc-20apae, 4-methoxyphenyl ethanol, 1 p-methoxyphenyl ethanol | |
IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYNA-N | |
1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-ol | |
101148 | |
152.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 222-019-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only