Learn More
1-(4-Méthoxyphényl)éthanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328595
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol is used to study the steady-state and nanosecond, laser-flash photolysis. It is used to produce 4-(1-chloro-ethyl)-anisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(4-méthoxyphényl)éthanol est utilisé pour étudier la photolyse éclair au laser à l’état d’équilibre et à la nanoseconde. Il est utilisé pour produire du 4-(1-chloro-éthyl)-anisole.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3319-15-1
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00016857,MFCD09863666,MFCD09863667
Clé InChI IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-4-methoxyphenyl ethanol, 1-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, 4-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methyl carbinol, 1-p-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxy-.alpha.-methylbenzyl alcohol, 1-4-methoxyphenyl-ethanol, acmc-20apae, 4-methoxyphenyl ethanol, 1 p-methoxyphenyl ethanol
CID PubChem 101148
ChEBI CHEBI:86566
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)éthanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Densité 1.079
Point d’ébullition 94°C to 96°C (1 mmHg)
Point d’éclair 74°C (165°F)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 100 g
Beilstein 2043521
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 95%