Learn More
1-(4-fluorophényl)pipérazine, 98 %, ACROS Organics™
31.34€ - 91.42€
Identifiants chimiques
CAS | 2252-63-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H13FN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.22 |
Clé InChI | AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-4-fluorophenyl piperazine, 4-fluorophenylpiperazine, pfpp, 4-fluoro-phenylpiperazine, n-4-fluorophenyl piperazine, para-fluorophenylpiperazine, unii-vml61be244, 1-p-fluorophenyl piperazine, piperazine, 1-4-fluorophenyl, 4-fluorophenyl piperazine |
CID PubChem | 75260 |
Nom IUPAC | 1-(4-fluorophényl)pipérazine |
SMILES | C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F |
Description
Identifiants chimiques
2252-63-3 | |
180.22 | |
1-4-fluorophenyl piperazine, 4-fluorophenylpiperazine, pfpp, 4-fluoro-phenylpiperazine, n-4-fluorophenyl piperazine, para-fluorophenylpiperazine, unii-vml61be244, 1-p-fluorophenyl piperazine, piperazine, 1-4-fluorophenyl, 4-fluorophenyl piperazine | |
1-(4-fluorophényl)pipérazine |
C10H13FN2 | |
AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N | |
75260 | |
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F |
Spécification
1-(4-Fluorophenyl)piperazine | |
97.5 | |
Jaune | |
Authentic | |
C10H13FN2 | |
1-4-fluorophenyl piperazine, 4-fluorophenylpiperazine, pfpp, 4-fluoro-phenylpiperazine, n-4-fluorophenyl piperazine, para-fluorophenylpiperazine, unii-vml61be244, 1-p-fluorophenyl piperazine, piperazine, 1-4-fluorophenyl, 4-fluorophenyl piperazine | |
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F | |
180.22 | |
180.22 | |
Liquide après fusion |
2252-63-3 | |
100.0 | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5585 to 1.5605 | |
AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-fluorophényl)pipérazine | |
75260 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 218-846-6
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 1-(4-Fluorophenyl)piperazine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.