Learn More
1-(4-fluorophényl)pipérazine, 98 %, ACROS Organics™
Code produit. 10439670
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 2252-63-3
Formule moléculaire C10H13FN2
Poids moléculaire (g/mol) 180.22
Clé InChI AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluorophenyl piperazine, 4-fluorophenylpiperazine, pfpp, 4-fluoro-phenylpiperazine, n-4-fluorophenyl piperazine, para-fluorophenylpiperazine, unii-vml61be244, 1-p-fluorophenyl piperazine, piperazine, 1-4-fluorophenyl, 4-fluorophenyl piperazine
CID PubChem 75260
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Fluorophenyl)piperazine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5585 to 1.5605
Quantité 50 g
Poids de la formule 180.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(4-Fluorophenyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.