Learn More
1-(4-fluoro-2-nitrophényl)homopipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
43.90€ - 522.00€
Identifiants chimiques
CAS 874814-95-6
Formule moléculaire C11H14FN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 239.25
Clé InChI HFLSWHSIIVSRPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluoro-2-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-2-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine, 1h-1,4-diazepine, 1-4-fluoro-2-nitrophenyl hexahydro
CID PubChem 18801299
Nom IUPAC 1-(4-fluoro-2-nitrophényl)-1,4-diazépine
SMILES C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15480739
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63831.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15460739
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63831.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15470739
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63831.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
874814-95-6
239.25
1-4-fluoro-2-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-2-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine, 1h-1,4-diazepine, 1-4-fluoro-2-nitrophenyl hexahydro
1-(4-fluoro-2-nitrophényl)-1,4-diazépine
C11H14FN3O2
HFLSWHSIIVSRPS-UHFFFAOYSA-N
18801299
C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)homopiperazine
C11H14FN3O2
1-4-fluoro-2-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-2-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine, 1h-1,4-diazepine, 1-4-fluoro-2-nitrophenyl hexahydro
C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
239.25
239.24
Solide
874814-95-6
UN3259
HFLSWHSIIVSRPS-UHFFFAOYSA-N
1-(4-fluoro-2-nitrophényl)-1,4-diazépine
18801299
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante