Learn More
1-(4-fluoro-2-nitrophényl)homopipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15480739
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874814-95-6
Formule moléculaire C11H14FN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 239.25
Clé InChI HFLSWHSIIVSRPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluoro-2-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-2-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine, 1h-1,4-diazepine, 1-4-fluoro-2-nitrophenyl hexahydro
CID PubChem 18801299
Nom IUPAC 1-(4-fluoro-2-nitrophényl)-1,4-diazépine
SMILES C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)homopiperazine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Poids de la formule 239.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide