Learn More
1,4-Diméthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.64€ - 61.31€
Identifiants chimiques
CAS | 106-58-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.192 |
Numéro MDL | MFCD00006156 |
Clé InChI | RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569 |
CID PubChem | 7818 |
Nom IUPAC | 1,4-diméthylpipérazine |
SMILES | CN1CCN(CC1)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11435877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24419.14 |
25 g |
28.64€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11445877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24419.22 |
100 g |
61.31€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
106-58-1 | |
114.192 | |
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N | |
7818 | |
CN1CCN(CC1)C |
C6H14N2 | |
MFCD00006156 | |
n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569 | |
1,4-diméthylpipérazine |
Spécification
1,4-Dimethylpiperazine | |
-1°C | |
131°C to 132°C | |
Amine-like | |
MFCD00006156 | |
103022 | |
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-diméthylpipérazine | |
7818 | |
98% |
106-58-1 | |
10 | |
21°C (69°F) | |
C6H14N2 | |
UN2733 | |
n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569 | |
CN1CCN(CC1)C | |
114.192 | |
114.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : TL5945000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only