Learn More
1,4-Diméthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445877
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-58-1
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.192
Numéro MDL MFCD00006156
Clé InChI RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
CID PubChem 7818
Nom IUPAC 1,4-diméthylpipérazine
SMILES CN1CCN(CC1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dimethylpiperazine
Point de fusion -1°C
Densité 0.844
pH 10
Point d’ébullition 131°C to 132°C
Point d’éclair 21°C (69°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.447
Quantité 100 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 103022
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%