Learn More
1,4-dihydroxyanthraquinone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
21.50€ - 114.57€
Identifiants chimiques
CAS | 81-64-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H8O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.21 |
Numéro MDL | MFCD00001209 |
Clé InChI | GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy |
CID PubChem | 6688 |
ChEBI | CHEBI:37487 |
Nom IUPAC | 1,4-dihydroxyanthracène-9,10-dione |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10607682
|
Thermo Scientific Acros
132180050 |
5 g | Flacon en verre |
23.37€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10081430
|
Thermo Scientific Acros
132181000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10697672
|
Thermo Scientific Acros
132180010 |
1 kg | Flacon en verre |
114.57€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
81-64-1 | |
240.21 | |
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N | |
6688 | |
1,4-dihydroxyanthracène-9,10-dione |
C14H8O4 | |
MFCD00001209 | |
quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy | |
CHEBI:37487 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O |
Spécification
1, 4-Dihydroxyanthraquinone | |
81-64-1 | |
100.0 | |
Marron-rouge à orange | |
222°C | |
96% | |
MFCD00001209 | |
15, 8180 | |
Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,ether,benzene,sulfuric,acid,potassium chloride,chloroform,acetone,,aqueous alkali and other organic solvents | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O | |
240.21 | |
CHEBI:37487 | |
96% |
96% | |
95.0 | |
191.0°C to 193.0°C | |
450.0°C | |
Authentique | |
C14H8O4 | |
08, 450 | |
quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy | |
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dihydroxyanthracène-9,10-dione | |
6688 | |
240.21 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
Recueillir le produit répandu.
Éliminer le contenu/récipient vers un site d’élimination des déchets approuvé.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-368-7
missing translation for 'rtecsNumber' : CB6600000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only