Learn More
1,4-dihydroxyanthraquinone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10697672
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-64-1
Formule moléculaire C14H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.21
Numéro MDL MFCD00001209
Clé InChI GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
CID PubChem 6688
ChEBI CHEBI:37487
Nom IUPAC 1,4-dihydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dihydroxyanthraquinone
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 191.0°C to 193.0°C
Couleur Marron-rouge à orange
Point d’ébullition 450.0°C
Point d’éclair 222°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 kg
Beilstein 08, 450
Merck Index 15, 8180
Informations sur la solubilité Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,ether,benzene,sulfuric,acid,potassium chloride,chloroform,acetone,,aqueous alkali and other organic solvents
Poids de la formule 240.21
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .