Learn More
1,4-dibromobutane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
24.30€ - 68.70€
Identifiants chimiques
CAS | 110-52-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.916 |
Numéro MDL | MFCD00000261 |
Clé InChI | ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane |
CID PubChem | 8056 |
Nom IUPAC | 1,4-dibromobutane |
SMILES | C(CCBr)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424220
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11669.09 |
10 g |
24.30€
10g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11419153
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11669.22 |
100 g |
32.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429153
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11669.36 |
500 g |
68.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,4-Dibromobutane is used as an intermediate involved in the synthesis of active pharmaceutical ingredient and other organic compounds. It is also used in the investigation of metabolism of two halopropanes such as 1,3-dichloropropane and 2,2-dichloropropane. Further, it acts as a reagent to prepare diazadioxa oxovanadium(IV) macrocyclic complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,4-dibromobutane est utilisé comme intermédiaire impliqué dans la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs et d’autres composés organiques. Il est également utilisé dans l’étude du métabolisme de deux halopropanes tels que 1,3-dichloropropane et 2,2-dichloropropane. De plus, il agit comme réactif pour préparer des complexes macrocycliques diazadioxa oxovanadium(IV).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
110-52-1 | |
215.916 | |
ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N | |
8056 | |
C(CCBr)CBr |
C4H8Br2 | |
MFCD00000261 | |
tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane | |
1,4-dibromobutane |
Spécification
1,4-Dibromobutane | |
-20°C | |
194°C to 196°C | |
C4H8Br2 | |
1.5186 | |
1071199 | |
Immiscible with water. | |
C(CCBr)CBr | |
215.916 | |
215.93 |
110-52-1 | |
1.82 | |
131°C (267°F) | |
Br(CH2)4Br | |
MFCD00000261 | |
tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane | |
ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dibromobutane | |
8056 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 203-775-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ7565000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only