Learn More
1,4-dibromobutane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Description
1,4-Dibromobutane is used as an intermediate involved in the synthesis of active pharmaceutical ingredient and other organic compounds. It is also used in the investigation of metabolism of two halopropanes such as 1,3-dichloropropane and 2,2-dichloropropane. Further, it acts as a reagent to prepare diazadioxa oxovanadium(IV) macrocyclic complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dibromobutane est utilisé comme intermédiaire impliqué dans la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs et d’autres composés organiques. Il est également utilisé dans l’étude du métabolisme de deux halopropanes tels que 1,3-dichloropropane et 2,2-dichloropropane. De plus, il agit comme réactif pour préparer des complexes macrocycliques diazadioxa oxovanadium(IV).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Le 1,4-dibromobutane est utilisé comme intermédiaire impliqué dans la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs et d’autres composés organiques. Il est également utilisé dans l’étude du métabolisme de deux halopropanes tels que 1,3-dichloropropane et 2,2-dichloropropane. De plus, il agit comme réactif pour préparer des complexes macrocycliques diazadioxa oxovanadium(IV).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,4-Dibromobutane |
Point de fusion | -20°C |
Densité | 1.82 |
Point d’ébullition | 194°C to 196°C |
Point d’éclair | 131°C (267°F) |
Formule linéaire | Br(CH2)4Br |
Indice de réfraction | 1.5186 |
Quantité | 500 g |
Beilstein | 1071199 |
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |