Learn More
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
223.11€ - 715.56€
Identifiants chimiques
CAS | 283-38-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.2 |
Clé InChI | XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane |
CID PubChem | 398407 |
Nom IUPAC | 1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane |
SMILES | C1CN2CCC1NCC2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11936681
|
Thermo Scientific Acros
438900010 |
1 g | Flacon en verre |
223.11€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11946681
|
Thermo Scientific Acros
438900050 |
5 g | Flacon en verre |
715.56€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
283-38-5 | |
126.2 | |
1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane | |
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane |
C7H14N2 | |
XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N | |
398407 | |
C1CN2CCC1NCC2 |
Spécification
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane | |
94.0 | |
58.0°C to 79.0°C | |
77.0°C to 79.0°C (6.0 Torr) | |
95% | |
1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane | |
C1CN2CCC1NCC2 | |
126.2 | |
126.2 | |
Solide cireux |
283-38-5 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
Authentique | |
C7H14N2 | |
XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane | |
398407 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- 1,4-Diazabicyclo¢3.2.2!nonane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.