Learn More
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11936681
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 283-38-5
Formule moléculaire C7H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 126.2
Clé InChI XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane
CID PubChem 398407
Nom IUPAC 1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane
SMILES C1CN2CCC1NCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58.0°C to 79.0°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 77.0°C to 79.0°C (6.0 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide cireux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diazabicyclo¢3.2.2!nonane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.